Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 3609-53-8
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 92-95°
MDL No.: MFCD00216474
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di fusione: 92…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216474 CAS Number: 3609-53-8 |