Stampa…
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
424770010 424770050
ACRO424770010EA 39.6 EUR
ACRO424770010 ACRO424770050
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216474
CAS Number: 3609-53-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %