Stampa…
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
L04292.04 L04292.09
L04292.04EA 47.1 EUR
L04292.04 L04292.09
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5467-72-1 Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl Formula Weight: 250.53 Melting Point: 280-283° Beilstein Reference: 3630035
Formula: C₈H₉BrClNO
Peso molecolare: 250,53 g/mol
Punto di fusione: 280…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051998
CAS Number: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3