2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 207986-25-2
Molecular Formula: C12H16BrNO
Formula Weight: 270.18
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 7921481
Formula:
C₁₂H₁₆BrNO Punto di fusione: 50…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151798 CAS Number: 207986-25-2 |