Stampa…
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methoxy-N-phenylaniline
M2069-25G M2069-5G
TCIAM2069-25GEA 537 EUR
TCIAM2069-25G TCIAM2069-5G
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
4-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,2500 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
MDL Number: MFCD00228649
CAS Number: 1208-86-2
EINECS: 214-902-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042e8343e60c962eb39e8f48bf38f091b2587f7e&vid=042e8343e60c962eb39e8f48bf38f091b2587f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C