Stampa…
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-N-phenylaniline
M1135-25G M1135-500G
TCIAM1135-25GEA 23 EUR
TCIAM1135-25G TCIAM1135-500G
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (by GC)
3-Methoxydiphenylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
MDL Number: MFCD00008383
CAS Number: 101-16-6
EINECS: 202-921-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a97085201aa74bde4670570462cb166c76d35866&vid=a97085201aa74bde4670570462cb166c76d35866&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C