Stampa…
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylazodiphenylamine
212010050 212010250
ACRO212010050EA 28.4 EUR
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formula: C₁₈H₁₅N₃
Peso molecolare: 273,34 g/mol
Punto di fusione: 84…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003023
CAS Number: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %