N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 871329-59-8
Molecular Formula: C8H12BNO4S
Formula Weight: 229.06
Melting Point: 88-92°
MDL No.: MFCD07363747
Formula:
C₈H₁₂BNO₄S Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07363747 CAS Number: 871329-59-8 |