Stampa…
(±)-Naringenin ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L09834.09 L09834.04
L09834.09EA 114 EUR
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Purity: 97% CAS No.: 67604-48-2 Molecular Formula: C15H12O5 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 248-251° Merck Reference: 14,6424 MDL No.: MFCD00006844
Formula: C₁₅H₁₂O₅
Punto di fusione: 248…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006844
CAS Number: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,6424