Hesperetin 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 520-33-2
Molecular Formula: C16H14O6
Formula Weight: 302.30
Melting Point: 227-232°
Beilstein Reference: 309850
Merck Reference: 14,4670
MDL No.: MFCD00075646
Formula:
C₁₆H₁₄O₆ Punto di fusione: 227…232 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS Number: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 Merck Index: 14,4670 |