Stampa…
trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
409000250 409001000 409000050
ACRO409000250EA 87.8 EUR
ACRO409000250 ACRO409001000 ACRO409000050
trans,trans-Dibenzylideneacetone 98%
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formula: C₁₇H₁₄O
Punto di fusione: 107…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004790
CAS Number: 35225-79-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 114 °C
Assay ≥97.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)