Stampa…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
215280050 215280250
ACRO215280050EA 147 EUR
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Punto di ebollizione: 120 °C (15 mmHg)
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009655
CAS Number: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %