Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 98%
CAS No.: 103457-72-3
Molecular Formula: C18H54ErN3Si6
Formula Weight: 648.41
Physical Form: Powder- Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pink
Melting Point: 166°
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00271002
Formula:
C₁₈H₅₄ErN₃Si₆ Peso molecolare: 648,41 g/mol Punto di fusione: 166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00271002 CAS Number: 103457-72-3 UN: 3396 ADR: 4.3,II |