Stampa…

Trithiocyanuric acid 95%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

140530050 140530250
ACRO140530050EA 23.8 EUR
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formula: C₃H₃N₃S₃
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006052
CAS Number: 638-16-4
EINECS: 211-322-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR