Stampa…
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26976.MD H26976.03
H26976.MDEA 298 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-84-3 Molecular Formula: C10H15BN2O3 Formula Weight: 222.05 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD09037497
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₃
Peso molecolare: 222,05 g/mol
Punto di fusione: 201…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037497
CAS Number: 1073354-84-3