Stampa…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
A11759.06 A11759.14 A11759.22
A11759.06EA 45.4 EUR
A11759.06 A11759.14 A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99% CAS No.: 3398-16-1 Molecular Formula: C5H7BrN2 Formula Weight: 175.03 Melting Point: 118-123° Beilstein Reference: 108534
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,03 g/mol
Punto di fusione: 118…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005242
CAS Number: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2