Stampa…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
371790010 371790050
ACRO371790010EA 57.6 EUR
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208,0000 g/mol
Punto di fusione: 61…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663860
CAS Number: 39806-90-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %