Stampa…
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
L12919.06 L12919.14
L12919.06EA 67.8 EUR
L12919.06 L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 766-39-2 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00005523
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 222…223 °C
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005523
CAS Number: 766-39-2
EINECS: 212-165-8