Stampa…
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
32791.14 32791.22 32791.36
32791.14EA 41.7 EUR
32791.14 32791.22 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Purity: 99% CAS No.: 137-66-6 Molecular Formula: C22H38O7 Formula Weight: 414.52 Physical Form: Crystalline Odour: Pleasant MDL No.: MFCD00005377
Formula: C₂₂H₃₈O₇
Punto di ebollizione: ∼250 °C
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005377
CAS Number: 137-66-6
EINECS: 205-305-4