(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B25609.06
B25609.14
B25609.22
B25609.06EA
32.5
EUR
B25609.06
B25609.14
B25609.22
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 36626-29-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 370.81
Melting Point: 197-201°
MDL No.: MFCD00185663
Formula:
C₂₁H₂₀ClO₂P Peso molecolare: 370,81 g/mol Punto di fusione: 197…201 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185663 CAS Number: 36626-29-6 |