Stampa…
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
B24217.03 B24217.06 B24217.14
B24217.03EA 54.5 EUR
B24217.03 B24217.06 B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 94839-07-3 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: 239-243° Beilstein Reference: 5523347
Formula: C₇H₇BO₄
Peso molecolare: 165,94 g/mol
Punto di fusione: 239…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01009695
CAS Number: 94839-07-3