Stampa…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
H26650.03 H26650.06
H26650.03EA 36.1 EUR
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 123855-51-6 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD02094488
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,29 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094488
CAS Number: 123855-51-6