10,12-Tricosadiynoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 66990-30-5
Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 346.56
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 1880414
Formula:
C₂₃H₃₈O₂ Punto di fusione: 55…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041683 CAS Number: 66990-30-5 |