Stampa…
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L09313.06 L09313.03 L09313.14
L09313.06EA 123 EUR
L09313.06 L09313.03 L09313.14
10,12-Pentacosadiynoic acid ≥98%
10,12-Pentacosadiynoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 66990-32-7 Molecular Formula: CH3(CH2)11C≡CC≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 374.61 Melting Point: 62-65° Beilstein Reference: 4189973
Formula: C₂₅H₄₂O₂
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041684
CAS Number: 66990-32-7
EINECS: 614-006-1