Stampa…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Stabilization: Stabilised with diisopropylethylamine
C1339-25ML C1339-5ML
TCIAC1339-25MLEA 261 EUR
TCIAC1339-25ML TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (by GC) stabilizzato
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formula: C₆H₁₅ClOSi
Peso molecolare: 166,72 g/mol
Punto di ebollizione: 59°C
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009919
CAS Number: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&vid=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %