Stampa…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 126 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. stabilizzato
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formula: C₆H₁₅ClOSi
Peso molecolare: 166,72 g/mol
Punto di ebollizione: 57…59 °C (8 mmHg)
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009919
CAS Number: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine