1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
Purity: 95%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3453
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Formula:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Peso molecolare: 440,71 g/mol Punto di ebollizione: 189…191 °C Densità: 1,461 Flash Pt: 52 °C (125 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042359 CAS Number: 102488-47-1 ADR: 8,II |