1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 78560-45-9
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3
Formula Weight: 481.55
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 6154526
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042363
Formula:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si Punto di ebollizione: 192 °C Densità: 1,638 Flash Pt: 87 °C (189 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042363 CAS Number: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |