1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldichlorosilane ≥97%
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 73609-36-6
Molecular Formula: C9H7Cl2F13Si
Formula Weight: 461.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 189-190°
Beilstein Reference: 6153667
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00042360
Formula:
C₉H₇Cl₂F₁₃Si Punto di ebollizione: 189…190 °C Densità: 1,550 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042360 CAS Number: 73609-36-6 EINECS: 277-551-0 UN: 2920 ADR: 8,II |