Stampa…
Allantoin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
102841000 102845000
ACRO102841000EA 32.4 EUR
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formula: C₄H₆N₄O₃
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005260
CAS Number: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %