3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
220
EUR
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formula:
C₁₇H₆F₁₂O Peso molecolare: 454,22 g/mol Punto di fusione: 139…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042474 CAS Number: 175136-66-0 |