Stampa…
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1232-25G T1232-5G
TCIAT1232-25GEA 286 EUR
TCIAT1232-25G TCIAT1232-5G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (by GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
Formula: C₁₇H₁₈O
Punto di ebollizione: 188°C
MDL Number: MFCD00060094
CAS Number: 3478-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17a1ed30ba9e497d8356157130ed5b51d8661d9b&vid=17a1ed30ba9e497d8356157130ed5b51d8661d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %