Stampa…
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
B22067.03 B22067.06
B22067.03EA 41.6 EUR
B22067.03 B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 144896-51-5 Molecular Formula: C16H16O2 Formula Weight: 240.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 162-163°/1mm MDL No.: MFCD00800683
Formula: C₁₆H₁₆O₂
Peso molecolare: 240,30 g/mol
Punto di ebollizione: 162…163 °C (1 mmHg)
Densità: 1,10
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800683
CAS Number: 144896-51-5