(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Peso molecolare: 201,27 g/mol Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115307 CAS Number: 143900-44-1 |