(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 143900-43-0
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 46-50°
Optical Rotation: -23° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD04115306
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115306 CAS Number: 143900-43-0 |