1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 392331-89-4
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Boiling Point: 95-99°/0.6mm
MDL No.: MFCD04114980
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Punto di ebollizione: 95…99 °C (0,6 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114980 CAS Number: 392331-89-4 |