Stampa…
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-BOC-3-Aminopiperidine, (±)-3-Amino-1-boc-piperidine, tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate
H52816.03 H52816.06
H52816.03EA 45.3 EUR
H52816.03 H52816.06
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 184637-48-7 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD01861219
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861219
CAS Number: 184637-48-7