Stampa…
4-(Boc-amino)piperidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
H28517.14 H28517.06 H28517.03
H28517.14EA 530 EUR
H28517.14 H28517.06 H28517.03
4-(Boc-amino)piperidine 96%
4-(Boc-amino)piperidine
Purity: 96% CAS No.: 73874-95-0 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 162-166° MDL No.: MFCD00798171
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798171
CAS Number: 73874-95-0
EINECS: 616-026-6