Stampa…
4-(Boc-amino)piperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367620050 367620250
ACRO367620050EA 133 EUR
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Punto di fusione: 162…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798171
CAS Number: 73874-95-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %