Stampa…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
H52788.03 H52788.06
H52788.03EA 49.9 EUR
H52788.03 H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 172603-05-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03839941
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839941
CAS Number: 172603-05-3