Stampa…
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H52749.03 H52749.06
H52749.03EA 50.2 EUR
H52749.03 H52749.06
(R)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 309956-78-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03093382
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093382
CAS Number: 309956-78-3