Stampa…
Ionomycin ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
J62448.MX J62448.X0
J62448.MXEA 69.4 EUR
J62448.MX J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Formula: C₄₁H₇₂O₉
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06798385
CAS Number: 56092-81-0
UN: 1993
ADR: 3,II