Stampa…
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21804.06 B21804.14
B21804.06EA 37 EUR
B21804.06 B21804.14
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole ≥97%
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Purity: 97% CAS No.: 41532-84-7 Molecular Formula: C15H15N Formula Weight: 209.29 Melting Point: 114-119° Beilstein Reference: 153709
Formula: C₁₅H₁₅N
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082627
CAS Number: 41532-84-7
EINECS: 255-429-8