7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dyphylline, 7-(2,3-Dihydroxypropyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
115051000
115055000
ACRO115051000EA
66.4
EUR
ACRO115051000
ACRO115055000
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline 99%
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
Formula:
C₁₀H₁₄N₄O₄ Peso molecolare: 254,24 g/mol Punto di fusione: 160…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005759 CAS Number: 479-18-5 EINECS: 207-526-1 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |