Teofillina
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
J60203.5H
J60203.RX
J60203.5HEA
71.1
EUR
J60203.5H
J60203.RX
Teofillina
Theophyllin
Formula:
C₇H₈N₄O₂ Peso molecolare: 180,16 g/mol Punto di fusione: 270…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079619 CAS Number: 58-55-9 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9285 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...