Aluminium magnesium isopropoxide ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.95+%
CAS No.: 69207-83-6
Molecular Formula: Mg[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 550.53
Physical Form: Low melt crystalline mass
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 114°/0.2mm
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00070426
Formula:
C₂₄H₅₆Al₂MgO₈ Punto di ebollizione: 114 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070426 CAS Number: 69207-83-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |