Stampa…
Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
L16088.06 L16088.03 L16088.14
L16088.06EA 127 EUR
L16088.06 L16088.03 L16088.14
Bis(pinacolato)diboron ≥98%
Bis(pinacolato)diboron
Purity: 98+% CAS No.: 73183-34-3 Molecular Formula: C12H24B2O4 Formula Weight: 253.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 133-139° Beilstein Reference: 7703552 MDL No.: MFCD00799570
Formula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Peso molecolare: 253,94 g/mol
Punto di fusione: 133…139 °C
MDL Number: MFCD00799570
CAS Number: 73183-34-3