Bis(pinacolato)diboron 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Punto di fusione: 135…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00799570 CAS Number: 73183-34-3 |
Appearance | White Powder or platelets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 135 to 140 °C |
GC | ≥97.5 % |