Stampa…
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
422630050 422630010
ACRO422630050EA 202 EUR
ACRO422630050 ACRO422630010
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97+%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00166988
CAS Number: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC 97.0 to 103.0 %
Specific optical rotation +100° to +106° (20 °C, 589 nm) (c=1,5; EtOH)