Stampa…
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
184750250 184751000
ACRO184750250EA 65.7 EUR
ACRO184750250 ACRO184751000
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formula: C₇H₄O₄S
Punto di ebollizione: 184…186 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 116…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005879
CAS Number: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)